O4139
Orlistat
≥98% (HPLC), solid, lipase inhibitor
Sinónimos:
(−)-Tetrahydrolipstatin, N-Formyl-L-leucine (1S)-1-[[(2S,3S)-3-hexyl-4-oxo-2-oxetanyl]methyl]dodecyl ester, Ro-18-0647
Seleccione un Tamaño
178,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
178,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Orlistat, ≥98%, solid
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
color
white
mp
<50 °C
solubilidad
DMSO: 19 mg/mL
emisor
Roche
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
InChI
1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24(34-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4)21-27-25(28(32)35-27)19-17-10-8-6-2/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27-/m0/s1
Clave InChI
AHLBNYSZXLDEJQ-FWEHEUNISA-N
Información sobre el gen
human ... LIPF(8513) , PNLIP(5406)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Protocolos
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.