Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 112,00 € 95,20 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 457,00 € |
Acerca de este artículo
95,20 €
Precio de catálogo112,00 €Ahorre 15 %Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1N=CN=C1)N2CCC(C(C3=CC(OCO4)=C4C=C3)C5=CC=C(OCO6)C6=C5)CC2
InChI
1S/C23H22N4O5/c28-23(27-12-24-11-25-27)26-7-5-15(6-8-26)22(16-1-3-18-20(9-16)31-13-29-18)17-2-4-19-21(10-17)32-14-30-19/h1-4,9-12,15,22H,5-8,13-14H2
InChI key
CLSNATLUIXZPMV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The MAGL Inhibitor III, JZL184, also referenced under CAS 1101854-58-3, controls the biological activity of MAGL. | description from rabbit, purified by affinity chromatography |
| form powder | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility - |
| color white to beige | color white to off-white | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?