O1382
Ochratoxin B
from Aspergillus ochraceus
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Aspergillus ochraceus
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1Cc2ccc(C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(O)=O)c(O)c2C(=O)O1
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?