N7756
N-Nitrosodimethylamine
Sinónimos:
Dimethylnitrosamine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
5 mmHg ( 20 °C)
descripción
Bulk package
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
153 °C/774 mmHg (lit.)
densidad
1.01 g/mL (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)N=O
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
Clave InChI
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?