Merck
N6534
Sigma-Aldrich
NFκB Control Peptide
p50, solution, human
Seleccione un Tamaño
50 μG
223,00 €
223,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
223,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
223,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
NFκB (p50) Control Peptide human, solution
origen biológico
human
Nivel de calidad
Formulario
solution
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... NFKB1(4790)
Amino Acid Sequence
Ala-Glu-Asp-Asp-Pro-Tyr-Leu-Gly-Arg-Pro-Glu-Gln-Met-Phe
Aplicación
For use as a blocking peptide for anti-NFκB (p50) subunit.
Forma física
Solution containing 0.01% sodium azide.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)