N2165
NKY80
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Amino-7-(2-furanyl)-7,8-dihydro-5(6H)-quinazolinone
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
off-white to light brown
solubilidad
DMSO: ≥30 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ncc2C(=O)CC(Cc2n1)c3ccco3
InChI
1S/C12H11N3O2/c13-12-14-6-8-9(15-12)4-7(5-10(8)16)11-2-1-3-17-11/h1-3,6-7H,4-5H2,(H2,13,14,15)
Clave InChI
SOJUSNIBPPMLCC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox