Documentos clave
444200
Sigma-Aldrich
MDL-12,330A, Hydrochloride
Cell-permeable and irreversible inhibitor of adenylate cyclase (IC₅₀ = 250 µM).
Sinónimos:
MDL-12,330A, Hydrochloride, cis-N-(2-Phenylcyclopentyl)azacyclotridec-1-en-2-amine, HCl, RMI 12330
Seleccione un Tamaño
1 MG
71,50 €
71,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
71,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H36N2 · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
340.55 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
71,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
water: 3 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C23H36N2.ClH/c1-2-4-6-11-18-23(24-19-12-7-5-3-1)25-22-17-13-16-21(22)20-14-9-8-10-15-20;/h8-10,14-15,21-22H,1-7,11-13,16-19H2,(H,24,25);1H/t21-,22-;/m0./s1
Clave InChI
CKOPQUCSDBVAQG-VROPFNGYSA-N
Descripción general
Cell-permeable and irreversible inhibitor of adenylate cyclase (IC50 = 250 µM).
Cell-permeable irreversible inhibitor of adenylate cyclase (IC50 = 250 µM).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
Adenylate cyclase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 250 µM against adenylate cyclase
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Otras notas
Correia-de-Sa, P., and Ribeiro, J.A. 1994. Eur. J. Pharmacol. 271, 349.
Gorczynska, E., et al. 1994. Endocrinology134, 293.
Delpiano, M.A., and Acker, H. 1991. J. Neurochem.57, 291.
Lippe, C., and Ardizzone, C. 1991. Comp. Biochem. Physiol.99, 209.
Guellaen, G., et al. 1977. Biochim. Biophys. Acta 484, 465.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable