MX680RS20
Mix-n-Stain™ CF™ 680R Antibody Labeling Kit (5-20μg)
Seleccione un Tamaño
111,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
111,00 €
Productos recomendados
Formulario
liquid
condiciones de almacenamiento
protect from light
fluorescencia
λex 680 nm; λem 701 nm
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Componentes
Nota de análisis
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)