Saltar a
N6784
Noggin/Fc Chimera from mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
478,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
478,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in NSO cells
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
55-60 kDa by SDS-PAGE (reducing), calculated mol wt 50 kDa
packaging
pkg of 50 μg
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Nog(18121)
Biochem/physiol Actions
Binds and blocks the acitivity of bone morphogenetic proteins (BMPs).
Binds and blocks the acitivity of bone morphogenetic proteins (BMPs). Mature mouse noggin shares 99% and 83% sequence identity with human and Xenopus noggin, respectively.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Analysis Note
The biological activity is measured by its ability to inhibit recombinant human BMP-4 induced alkaline phosphatase activity in ATDC5 cells.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
O8137E0778E0278
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in NSO cells
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
human
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
packaging
pkg of 50 μg
packaging
pkg of 100 μg
packaging
pkg of 200 μg
packaging
pkg of 200 μg
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)