MTCP4300FT
MTC™ Bio Filtered Pipette Tips
capacity 300 μL, sterile, pkg of 960 ea (10 x racks 96ea)
Sinónimos:
conical tube, filter tip, pipetting tip
Seleccione un Tamaño
115,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
115,00 €
Productos recomendados
Materiales
clear
polypropylene
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
envase
pkg of 960 ea (10 x racks 96ea)
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio P4300-FT
capacidad
300 μL
volumen
300 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- For 300µL pipettes
- Also fits most 200µL pipettes
- Filtered or non-filtered
- Pre-sterilized
- Autoclavable box-rack
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)