MTCC2630
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 50 mL, sterile, pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
Sinónimos:
conical tube, plastic tube
Seleccione un Tamaño
182,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
182,00 €
Productos recomendados
Materiales
blue cap
clear tube
polypropylene
round
screw top cap
esterilidad
sterile
envase
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio C2630
Parámetros
7,000 × g speed (max)
capacidad
50 mL
diám. × L
29 mm × 84 mm
Descripción general
Características y beneficios
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)