MAK551
Butyrylcholinesterase (BChE) Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Seleccione un Tamaño
625,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
625,00 €
Productos recomendados
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
endocrinological disorders, diabetes; obesity; cardiovascular diseases
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
The Butyrylcholinesterase Activity Assay Kit is based on a synthetic butyrylthiocholine based substrate, which can be hydrolyzed by BChE and produce thiocholine. Thiocholine can react with 5, 5′-dithiobis (2-nitrobenzoic acid) (DTNB) and generates a yellow chromophore that can be detected at 410 nm. The assay is convenient, sensitive and can detect as low as 6 mU/mL in a variety of samples.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)