MAK509
Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Sinónimos:
FRAP Colorimetric Assay Kit
Seleccione un Tamaño
394,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
394,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
Alzheimer′s disease; Parkinson′s disease; arthritis; diabetes; rheumatological diseases; neurodegenerative disorders; neurological disorders; endocrinological disorders
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Linear detection range: 0.5 to 180 µM Fe3+ reduction potential
- Compatible with high-throughput handling systems.
- The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
Idoneidad
Principio
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)