MAK036
Hemin Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinónimos:
Hemin Quantitative Test Kit
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric tests
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
immunological diseases; rheumatological diseases; gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Idoneidad
Principio
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup