Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 196,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H2Na2O4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
160.04 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
196,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98%
form
liquid
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na.H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b2-1-;;;
InChI key
AJNPUGKXELKSHS-GRHBHMESSA-L
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form powder | form solid | form (wet) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?