Documentos
8.06455
Sigma-Aldrich
Formaldehídosulfoxilato de sodio hidratado
(stabilised with sodium carbonate) for synthesis
Sinónimos:
Formaldehídosulfoxilato de sodio hidratado
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH3NaO3S · xH2O (x ca. 2)
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
205-739-4
NACRES:
NA.22
presión de vapor
2.68 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
formulario
powder
potencia
6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
63 °C
solubilidad
600 g/L
densidad
1.8 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
950 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
Clave InChI
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Aditivos de látex para cemento hidráulico: se comenta el papel del sulfoxilato de formaldehído de sodio en la modificación del proceso inicial de hidratación del cemento (D Gerry, TRANSPORTATION RESEARCH RECORD).
  • Fabricación de nanopartículas plasmónicas esféricas de plata interconectadas: Cubre la utilización del sulfoxilato de formaldehído sódico en la formación de nanopartículas de Ag con picos de LSPR mejorados (S B. Aziz et al., Nanomaterials, 2019).
  • Estudio sobre la síntesis y las propiedades del superplastificante polixarboxilato tipo éter de polioxietileno de vinilo: se detalla el proceso de síntesis que implica como componente al sulfoxilato de formaldehído sódico hidratado (Z Jiang et al., IOP Conference Series, 2020).
  • Nanopartículas de cobre: métodos de síntesis y su rendimiento en la captación de luz: se investigan las condiciones de reacción utilizando sulfoxilato de formaldehído de sodio para la síntesis de nanopartículas de cobre (F Parveen et al., Solar Energy Materials and Solar Cells, 2016).
Nota de análisis
Valoración (yodométrica, calculado como dihidrato): ≥ 97,0 %
Hierro (Fe): ≤ 0,003 %
Identidad (IR): pasa la prueba
Este material contiene aprox. un 5 % de sulfito proveniente del proceso de producción.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Muta. 2 - Repr. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1