M5421
Magnesium hydroxide
BioXtra, ≥95%
Sinónimos:
Magnesium dihydroxide, Mg(OH)2
About This Item
Productos recomendados
grado
BioPerformance Certified
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥95%
impurezas
≤0.01% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
350 °C (lit.)
solubilidad
5 M HCl: 0.1 M, clear, yellow
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.5%
trazas de catión
Al: ≤0.02%
Ca: ≤0.7%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.02%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.002%
cadena SMILES
O[Mg]O
InChI
1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Clave InChI
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?