Merck
M5037
Sigma-Aldrich
2-(Methylamino)propiophenone hydrochloride
Sinónimos:
1-Propanone, 2-(methylamino)-1-phenyl-, hydrochloride, dl-Ephedrone hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
199.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Para consultas sobre este producto M5037, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
control farmacológico
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
aplicaciones
forensics and toxicology
cadena SMILES
Cl[H].CNC(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,11H,1-2H3;1H
Clave InChI
LTJXNCHDKYZOSY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-(Methylamino)propiophenone hydrochloride has been used as a positive control in forced swimming test.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent amphetamine-like stimulant; dimethylpropion metabolite.
Otras notas
Mixture of optical isomers.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anxiolytic and antidepressive effects of the homeopathic complex [TM="Homeo-pax"](pre-clinical study)
Vaz AF, et al.
International Journal of High Dilution Research, 8(28), 04-14 (2011)