Merck
M5015
Sigma-Aldrich
Methyl Green
certified by the Biological Stain Commission
Sinónimos:
Ethyl Green
About This Item
Fórmula lineal:
C27H35BrClN3 · ZnCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
653.24
Número de índice de color:
42590
Beilstein:
3914106
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
grado
certified by the Biological Stain Commission
composición
Dye content, ~90%
pH
0.2-1.8, yellow to blue
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
Clave InChI
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
Calidad
Material may be a mixture of monobromomonochloro and dichloro ZnCl2 salts. Halogen content listed on label.
Idoneidad
Certified for use as a counterstain in Altmann′s aniline acid fuchsin technique for mitochondria; for use in methyl green-pyronin methods for differential coloration of nucleic acids.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)