Merck
198080
Sigma-Aldrich
Methyl Green
zinc chloride salt, certified by the BSC, Dye content 85 %
Sinónimos:
Ethyl Green
Seleccione un Tamaño
10 G
234,00 €
50 G
749,00 €
234,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
234,00 €
50 G
749,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C27H35BrClN3 · ZnCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
653.24
Número de índice de color:
42590
Beilstein:
3914106
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
234,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Agency
certified by the BSC
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
Dye content, 85%
técnicas
titration: suitable
pH
0.2-1.8, yellow to blue
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 mg/mL
λmáx.
423 nm (2nd)
629 nm
ε (coeficiente de extinción)
≥11100 at 417-425 in H2O at 0.005 g/L
≥16000 at 311-319 in H2O at 0.005 g/L
≥60000 at 626-634 in H2O at 0.005 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
Clave InChI
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
Descripción general
Methyl Green is a basic dicationic dye and is composed of triphenylmethane. It is suitable for the detection of DNA and RNA. It acts as a photochromophore and used to activate gelatinous films.[1] At a very high pH, methyl green forms an alkaline solution and gets converted to a colorless carbinol base. In the presence of hydroxide anion, methyl green produces crystal violet dye and ethanol.[2]
Idoneidad
Suitable for use as a DNA stain.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R.D. Lillie Ed.
Conn?s Biological Stains, 282-282 (1977)
Mechanistic studies of the photocatalytic degradation of methyl green: an investigation of products of the decomposition processes
Chen CC and Lu CS
Environmental Science & Technology, 41(12), 4389-4396 (2007)
The problem of a standardized technic for the methyl-green-pyronin stain.
E B TAFT
Stain technology, 26(3), 205-212 (1951-07-01)
Journal of the American Medical Association, 76, 240-240 (1921)
Virchow?s Arch. (Pathol. Anat.), 157, 19-19 (1899)