M8884
Methyl Green
~85% purity, powder
Sinónimos:
Ethyl Green
Seleccione un Tamaño
85,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
85,70 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Methyl Green, zinc chloride salt, ~85%
Nivel de calidad
Ensayo
~85%
Formulario
powder
composición
Dye Content, ≥83%
técnicas
titration: suitable
color
red to very dark red
pH
0.2-1.8, yellow to blue
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
water: 1 mg/mL
εmax
>11100.00 at 417-425 nm in water at 0.005 g/L
>16000 at 311-319 nm in water at 0.005 g/L
>60000 at 626-634 nm in water at 0.005 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
Clave InChI
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
Descripción general
Aplicación
Calidad
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?