Merck
M4017
Sigma-Aldrich
N-Methyl-L-glutamic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-7-4(6(10)11)2-3-5(8)9/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
Clave InChI
XLBVNMSMFQMKEY-BYPYZUCNSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
N-Methyl-L-glutamic acid is an amino acid derivative.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yuki Goto et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(14), 5040-5041 (2009-03-24)
In the prokaryotic translation system formylmethionyl-tRNA(fMet)(CAU) acts as an exclusive initiator to yield peptides bearing formylmethionine at the N-terminus. We herein report a new methodology to initiate the translation reaction with peptidyl-tRNA(fMet)(CAU) in which the peptidyl group consists of unusual
Kristin R McKenna et al.
The Analyst, 145(24), 8008-8015 (2020-10-15)
Carbohydrates are the most abundant class of biomolecules on Earth with a diverse array of biological functions. It is hypothesized that they likely had an important role in the development of life on the primoridal Earth as well. Since sugars