Merck
M0259
Sigma-Aldrich
2′-O-Methylcytidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
257.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC1C(O)C(CO)OC1N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C10H15N3O5/c1-17-8-7(15)5(4-14)18-9(8)13-3-2-6(11)12-10(13)16/h2-3,5,7-9,14-15H,4H2,1H3,(H2,11,12,16)
Clave InChI
RFCQJGFZUQFYRF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Akiko Ogawa et al.
Molecular cell, 81(4), 659-674 (2021-01-21)
About 150 post-transcriptional RNA modifications have been identified in all kingdoms of life. During RNA catabolism, most modified nucleosides are resistant to degradation and are released into the extracellular space. In this study, we explored the physiological role of these