Merck
M024080
Sigma-Aldrich
ssH-Linker
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sinónimos:
9,11-Dioxa-2-aza-10-phosphatridecanoic acid, 10-[bis(1-methylethyl)amino]-13-cyano-, 2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]ethyl este
Seleccione un Tamaño
0.25 G
159,00 €
1 G
540,00 €
159,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.25 G
159,00 €
1 G
540,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H53N4O5P
Peso molecular:
676.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.51
159,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
compatibilidad
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(NCCOC(=O)NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C38H53N4O5P/c1-31(2)42(32(3)4)48(47-29-16-25-39)46-28-15-7-6-14-26-40-37(43)45-30-27-41-38(33-17-10-8-11-18-33,34-19-12-9-13-20-34)35-21-23-36(44-5)24-22-35/h8-13,17-24,31-32,41H,6-7,14-16,26-30H2,1-5H3,(H,40,43)
Clave InChI
VTFLXOVDKJUHER-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
ssH-linker comprises an internal carbamate group attached to the MMT-protected amino group via a short spacer. The carbamate moiety facilitates the cleavage of the MMT group under mildly acidic conditions while increasing the stability of the MMT group during the deprotection of the oligonucleotide with ammonia. The carbamate group also enhances the reactivity of the amino group through a neighbor group effect, and thereby accelerates conjugations to amino reactive modifiers and reporters. The MMT-group of ssH-linker serves as an excellent purification handle after the oligonucleotide synthesis in trityl-on mode, similar to the DMT-group of conventional oligonucleotides. The MMT-group is cleaved under very mild conditions in aqueous acetic acid (10% glacial acetic acid in the water, 20 min. room temp.) Alternatively, the MMT-group can be cleaved on the synthesis instrument with an acidic deblock solution to enable on-support labeling protocols.
Información legal
This product is covered under US Patent Number 7,491,857
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)