Documentos clave
LVCAS9BST
Sigma-Aldrich
CAS9 Blasticidin Lenti Particles
Seleccione un Tamaño
1 EA
364,00 €
364,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
364,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
364,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
envase
vial of 200 μL
Nivel de calidad
concentración
≥1 x 10 6 VP/ml virus (via p24 assay)
Selección
blasticidin
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Ready-to-use Cas9 lentiviral particles are ideal for transducing a wide range of cell lines. The Cas9 Blasticidin Lentiviral particles efficiently integrate Cas9 into the genomes of both dividing and non-dividing cell lines for use with CRISPR genome editing. Stably integrate Cas9 and Blast using the convenient, ready-to-use lentiviral particles while avoiding the tedious lentivirus production process.
Aplicación
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Componentes
200 ul of purified lentiviral particles (minimum of 1 X 106 TU/ml via a p24 assay) expressing Cas9 only with blasticidin resistance.
Ligadura / enlace
Click here to order gRNA plasmid and virus.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.