Documentos clave
LIDFA45211-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-24-11 Rotor
aerosol-tight, for 5424/5424R, aluminum
Sinónimos:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
El producto LIDFA45211-EP no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
aluminum
Características
aerosol-tight
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022653024 (NA)
Eppendorf® 5424703003 (EU)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5424 R
for use with 5424
Categorías relacionadas
Descripción general
Aerosol-tight QuickLock rotor lid made of aluminum. It is ideal for the FA-45-24-11 rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)