Based on the production protocol of this product, it is directed towards the purification of PA-I only, with PA-II removal. According to the literature, PA-I is LecA and PA-II is LecB. Therefore, it appears that this product is LecA. For more information, please refer to the following literature: [Literature Link](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1698087/)
L9895
Lectin from Pseudomonas aeruginosa
lyophilized powder
Sinónimos:
PA-I
Seleccione un Tamaño
131,00 €
Precio de catálogo262,00 €Ahorre 50 %Seleccione un Tamaño
About This Item
131,00 €
Precio de catálogo262,00 €Ahorre 50 %Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
potencia
<15 μg/mL per mL agglutination activity
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Calidad
Forma física
Nota de preparación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
-
Which one is this, LecA or LecB?
Which one is this, LecA or LecB?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?