L7659
Lewis-b tetrasaccharide
Sinónimos:
α-Fuc(1→2)-β-Gal-(1→3)-(α-Fuc-[1→4])-GlcNAc, Leb glycan
Seleccione un Tamaño
430,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
430,00 €
Productos recomendados
temp. de almacenamiento
−20°C
Nivel de calidad
cadena SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@@H]3[C@@H](NC(C)=O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]3O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C26H45NO19/c1-6-12(31)15(34)18(37)24(40-6)44-20-10(5-29)42-23(39)11(27-8(3)30)21(20)45-26-22(17(36)14(33)9(4-28)43-26)46-25-19(38)16(35)13(32)7(2)41-25/h6-7,9-26,28-29,31-39H,4-5H2,1-3H3,(H,27,30)/t6-,7-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20+,21+,22+,23?,24-,25-,26-/m0/s1
Clave InChI
OXNGKCPRVRBHPO-VIXGDSECSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
O-Linked glycoproteins are usually large proteins with a molecular mass of >200 kDa. Glycosylation generally occurs in high-density clusters and may represent as much as 50-80% of the overall mass.