L5908
Lacto-N-fucopentaose I
from human milk, ≥90% (HPAE/PAD)
Sinónimos:
α-L-Fuc (1→2)-β-D-Gal-(1→3)-β-D-GlcNAc-(1→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, LNFP I
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human milk
Ensayo
≥90% (HPAE/PAD)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]4[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H]4O)[C@@H]3NC(C)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)