L5520
L-15 Medium (Leibovitz)
Without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
Leibovitz L15
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
sterile-filtered
formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
componentes
phenol red: 0.011 g/L
sodium pyruvate: 0.55 g/L
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
- in protein incorporation for incubation of high blastula embryos and to avoid the abnormal development of embryos
- as a supplement in sterile cell media for the dissection and isolation of kidney cells
- as a component of culture buffer for the tissue culture of Newt lung cells
Reconstitución
Producto relacionado
suplemento
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
L-15 Media Formulation