L1164
Linoleyl ethanolamide
≥98%, ethanol solution
Seleccione un Tamaño
236,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
236,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
ethanol solution
mol peso
apparent mol wt 323.5
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCO
InChI
1S/C20H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h6-7,9-10,22H,2-5,8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b7-6-,10-9-
Clave InChI
KQXDGUVSAAQARU-HZJYTTRNSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)