Merck
K3625
Sigma-Aldrich
DL-Kynurenine sulfate salt
crystalline
Sinónimos:
DL-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C10H12N2O3 · H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
306.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
crystalline
color
light yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3.H2O4S/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15;1-5(2,3)4/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
KAXRWMOLNJZCEW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)