Merck
K3519
Sigma-Aldrich
KRM-III
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,3-Dihydro-1,4-diphenyl-2H-imidazole-2-thione
Seleccione un Tamaño
5 MG
101,00 €
25 MG
519,00 €
101,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
101,00 €
25 MG
519,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
252.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
101,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
light yellow to light tan
solubilidad
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=C1NC(=CN1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2S/c18-15-16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-17(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,18)
Clave InChI
QKOAQVKXZJFMET-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
KRM-III is an inhibitor of T cell antigen receptor (TCR), an inhibitor of phorbol myristate acetate (PMA) /ionomycin-induced nuclear factor of activated T cells (NFAT) activation and T cell proliferation.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)