P1761
trans-2-Phenylcyclopropylamine hemisulfate salt
Sinónimos:
Tranylcypromine
Seleccione un Tamaño
548,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
548,00 €
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (perchloric acid titration)
Formulario
powder
solubilidad
water: 0.0333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.N[C@H]1C[C@@H]1c2ccccc2.N[C@H]3C[C@@H]3c4ccccc4
InChI
1S/2C9H11N.H2O4S/c2*10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;1-5(2,3)4/h2*1-5,8-9H,6,10H2;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,9+;/m11./s1
Clave InChI
BKPRVQDIOGQWTG-KAVFMPKWSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?