Merck
K3014
Sigma-Aldrich
Anti-Kallikrein L1 (KLK-L1, KLK4) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-EMSP1, Anti-Enamel Matrix Serine Proteinase 1, Anti-PRSS17, Anti-PSTS, Anti-Serine Protease 17
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~39 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:500-1:1,000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KLK4(9622)
Inmunógeno
peptide corresponding to the human kallikrein L1 protein (amino acids 242-254).
Forma física
Solution of 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)