Saltar a
K2644
Kisspeptin-234 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
kisspeptin-10 peptide 234
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
177,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C63H78N18O13 · xC2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
1295.41 (free base basis)
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
177,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
color
colorless to white
solubility
H2O: >1 mg/mL
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Kisspeptin-234 is a 10-amino acid peptide antagonist with potent neutral antagonist activity at GPR-54 and competes directly at the Kisspeptin-10 binding site.
Kisspeptin-234 is a 10-amino acid peptide antagonist with potent neutral antagonist activity at GPR-54 and competes directly at the Kisspeptin-10 binding site. Kisspeptin-234 is the first reported antagonist for the kisspeptin-1/GPR-54 signaling system.
Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) modulates the hypothalamic-pituitary-gonadal axis, enabling the brain to control reproductive processes. Kisspeptin-1 is a peptide neurotransmitter released from afferent neurons onto GnRH neurons, where it binds to and activates to the orphan receptor GPR-54 to regulate release of GnRH. Regulation of kisspeptin/GPR-54 signaling presents an opportunity for reproductive therapeutics above the level of GnRH and gonadotropin secretion. Pharmacological and selective tools are needed to better understand kisspeptin-1/GPR-54 signaling. Analogs of kisspeptin-10, a 10-amino acid portion of kisspeptin-1, were designed to be full and neutral antagonists of GPR-54.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D0444D8571SML2626
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
film
form
film
form
powder
form
film
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: >1 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
solubility
H2O: >2 mg/mL
solubility
-
color
colorless to white
color
colorless to white
color
white to off-white
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)