Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H81N15O18 · xC2HF3O2
Peso molecular:
1180.27 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
DNSP-11 trifluoroacetate salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
1180.27 Da
packaging
pkg of 1 mg
color
white to off-white
solubility
H2O: >2 mg/mL
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
DNSP-11 is an 11-mer peptide from the pro-GDNF domain with neurotrophic and neuroprotective activity toward dopamine neurons.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC), lyophilized powder | description ≥90% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form film |
| mol wt 1180.27 Da | mol wt calculated mol wt 1524.78 Da | mol wt calculated mol wt 1928 | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 1 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?