K2380
D-Kynurenine
Sinónimos:
β-Anthraniloyl-D-alanine, D-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
powder
técnicas
ligand binding assay: suitable
color
faint yellow to yellow
aplicaciones
cell analysis
cadena SMILES
N[C@H](CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)/t8-/m1/s1
Clave InChI
YGPSJZOEDVAXAB-MRVPVSSYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable