Key Documents
K1888
Sigma-Aldrich
K 185
solid
Sinónimos:
N-Butanoyl 2-(5,6,7-trihydro-11-methoxybenzo[c]cyclohept­[2,1-a]­indol-13-yl)ethanamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H28N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
376.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
formulario
solid
color
white
solubilidad
DMSO: soluble 20 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCC(=O)NCCc1c2-c3ccccc3CCCn2c4ccc(OC)cc14
InChI
1S/C24H28N2O2/c1-3-7-23(27)25-14-13-20-21-16-18(28-2)11-12-22(21)26-15-6-9-17-8-4-5-10-19(17)24(20)26/h4-5,8,10-12,16H,3,6-7,9,13-15H2,1-2H3,(H,25,27)
Clave InChI
SPIFQXPRSJKRAO-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Melatonin receptor antagonist.
Características y beneficios
This compound is featured on the Melatonin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable