H127
p-Fluorohexahydro-sila-difenidol hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Cyclohexyl-(4-fluorophenyl)-(3-N-piperidinopropyl)silanol hydrochloride, P-F-HHSiD hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: slightly soluble 1.5 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >14 mg/mL
ethanol: soluble
cadena SMILES
Cl[H].O[Si](CCCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H32FNOSi.ClH/c21-18-10-12-20(13-11-18)24(23,19-8-3-1-4-9-19)17-7-16-22-14-5-2-6-15-22;/h10-13,19,23H,1-9,14-17H2;1H
Clave InChI
JMTYYLMGSBSPPK-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CHRM3(1131)
Aplicación
- as the M3/muscarinic acetylcholine receptor antagonist to study its involvement in carbachol induced Egr-1 biosynthesis using human neuroblastoma cells
- as M3 receptor antagonist to test its involvement on N,N-diethyl-m-toluamide (DEET)-induced angiogenesis in human umbilical venous endothelial cells (HUVEC)
- in a study to examine the role of aclidinium on human fibroblast to myofibroblast
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable