Documentos clave
K0145
Sigma-Aldrich
KALA Amphipathic Peptide
About This Item
Fórmula lineal:
H-Trp-Glu-Ala-Lys-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Ala-Lys-His-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Lys-Ala-Cys-Glu-Ala-OH
Peso molecular:
3131.82
Código UNSPSC:
12352202
Formulario
lyophilized solid
Nivel de calidad
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Otras notas
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Suan P Quah et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 108(3), 834-844 (2019-06-25)
We report the structural and mechanical behavior of multicomponent hydrogels comprising the commercial poly(ethylene oxide)-poly(propylene oxide)-poly(ethylene oxide) block copolymer F127 and alginate. Previous studies on this system have shown thermoreversible behavior in shear rheology. Here we explore the properties of