Documentos clave
I8279
Sigma-Aldrich
Indexed rack
white polypropylene, sterilization compatible with autoclavable
Seleccione un Tamaño
1 EA
51,80 €
51,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
51,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
51,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
white polypropylene
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Características
Holds 90 x 13 mm tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18745-0023
L × An × Al
25 cm × 10.5 cm × 5.6 cm
Descripción general
Round holes with tight tolerances hold 13 mm tubes tightly for accurate processing, reducing lost samples and potential damage to instruments. Increased efficiency is achieved by using the numbered locations for programming, resulting in higher throughput. Clear concise numbers are silk-screened on the top of the rack for clear visibility. 6 × 5 (90 Place) configuration is the standard for precision instrument racks. Designed for automated liquid handling systems, including robotic sample processing equipment which uses 3 or 4 racks/unit.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)