I0661
(−)-Indolactam V
≥96% (HPLC)
Sinónimos:
(2S,5S)-1,2,4,5,6,8-Hexahydro-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-2-(1-methylethyl)-3H-pyrrolo[4,3,2-gh]-1,4-benzodiazonin-3-one
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥96% (HPLC)
formulario
powder
color
white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)[C@@H]1N(C)c2cccc3[nH]cc(C[C@@H](CO)NC1=O)c23
InChI
1S/C17H23N3O2/c1-10(2)16-17(22)19-12(9-21)7-11-8-18-13-5-4-6-14(15(11)13)20(16)3/h4-6,8,10,12,16,18,21H,7,9H2,1-3H3,(H,19,22)/t12-,16-/m0/s1
Clave InChI
LUZOFMGZMUZSSK-LRDDRELGSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.