Saltar a
HT90432
Safranin O solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
122,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
122,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.6%
pH
8.5
application(s)
hematology
histology
microbiology
storage temp.
room temp
Application
Intended for use in Sigma Gram Stain Procedure, HT90.
Other Notes
Certified safranin 0.6% in 20% ethyl alcohol, SD3A.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
84120S2255S8884
description
-
description
suitable for microscopy
description
Dye content ≥85 %
description
certified by the BSC
concentration
0.6%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
hematology
histology
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
solution
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Safranin O solution
Pictogramas
Flame
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
100.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
37.8 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)