Saltar a
HT401128
Papanicolaou Stain OG 6
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.47
MDL number:
El producto HT401128 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
For routine diagnostic cytology to aid in the identification and classification of exfoliative cells.
Application
Papanicolaou stain imparts a characteristic range of coloration to exfoliative cells of vaginal, cervical, prostatic and other body secretions, allowing critical examination of nuclei and cytoplasmic components.
Other Notes
Orange G (certified), 0.3% and phosphotungstic acid, 0.015%, in denatured alcohol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Papanicolaou Stain OG 6
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órganos diana
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
55.4 °F
Punto de inflamación (°C)
13 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)