Documentos clave
HS28714K
TrueNorth® Cool Container with Lid
Ice Bucket, capacity 4 L, black (polyurethane)
Seleccione un Tamaño
1 EACH
116,00 €
116,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
116,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.22
116,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
black (polyurethane)
Al × Diám.
181 × 234 mm
capacidad
4 L
Descripción general
These durable containers for chilling temperature-sensitive samples have heavy insulation properties for the ultra cold. Cool containers are ideal for ice and ice-salt slurries.
Características y beneficios
  • made from single-nolded polyurethane
  • close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob
  • lid nests under bucket to save space
  • for low-temperature use to -80°C at 1 bar
  • stackable
  • pour spout and large handles
Información legal
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)