Saltar a
HS15989E
Premium slide box
25 place, cork lining, white plastic
Sinónimos:
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
16,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15989E
Feature:
Holds 25 x slides 76x26 mm
Material:
nickel closure, white plastic
16,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
nickel closure, white plastic
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15989E
L × W × H
141 × 88 × 35 mm
Features and Benefits
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides (100 (50 back to back) x 75 mm and 1 x 3").
  • Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
  • Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • Feature thumb-latch lock mechanism
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HS15989RHS15989MHS15989B
description
25 place, cork lining, white plastic
description
25 place, foam lining, white plastic
description
25 place, foam lining, blue plastic
description
25 place, cork lining, green plastic
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15989E
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15989R
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15989M
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15989B
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
material
nickel closure, white plastic
material
white plastic , nickel closure
material
blue plastic , nickel closure
material
nickel closure, green plastic
L × W × H
141 × 88 × 35 mm
L × W × H
141 × 88 × 35 mm
L × W × H
141 × 88 × 35 mm
L × W × H
141 × 88 × 35 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Premium slide box
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)