Documentos clave
HS15951A
Disposable black slide staining tray
Holds 8 x slides 76x26 mm
Seleccione un Tamaño
4 UNITS
56,00 €
56,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 UNITS
56,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
56,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene and polyethylene
Características
Holds 8 x slides 76x26 mm
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS15951A
envase
pack of 4 bases and 1 lid
tamaño
305x127x30 mm
Descripción general
Reduce possible cross contamination and messy work areas.
Stain, rinse and dry slides on a single working tray. Made of a polypropylene and polyethylene blend, this rugged staining
tray is an economical alternative to metal versions.
  • A clean and fresh working surface area every time
  • Up to eight slides fit comfortably onto the base and the deep well holds up to 38 mL
  • Compact size and recessed handles for easy transport from work area to sink
  • Two convenient pour spouts for quick dispose of unwanted liquid waste
  • Dark lid protects slides for light sensitive applications
  • Pack of 4 base trays and 1 lid
  • Dimensions: 305 x 127 x 39.5 mm
  • Disposable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)