HPA048349
Anti-SPACA7
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Sinónimos:
C13orf28
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
validación mejorada
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
secuencia del inmunógeno
AGIDENYQAGGSENYHELLENLQFSPGIEDKISNDEANANANLHGDPSENYRGPQVSPGSEKSVSSKEKNSKNTQYENLSILDQIL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SPACA7(122258)
Inmunógeno
Sequence
AGIDENYQAGGSENYHELLENLQFSPGIEDKISNDEANANANLHGDPSENYRGPQVSPGSEKSVSSKEKNSKNTQYENLSILDQIL
Aplicación
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable