H9517
Heparin disaccharide I-A sodium salt
Sinónimos:
α-ΔUA-2S-[1→4]-GlcNAc-6S
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Porcine
Análisis
≥98%
formulario
powder
técnicas
HPLC: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@@H](O[C@@H]2OC(=C[C@H](O)[C@H]2OS([O-])(=O)=O)C([O-])=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H21NO17S2.3Na/c1-4(16)15-8-9(18)11(7(29-13(8)21)3-28-33(22,23)24)31-14-10(32-34(25,26)27)5(17)2-6(30-14)12(19)20;;;/h2,5,7-11,13-14,17-18,21H,3H2,1H3,(H,15,16)(H,19,20)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3/t5-,7+,8+,9+,10+,11+,13?,14-;;;/m0.../s1
Clave InChI
WRWNGZNBPYOKPM-NYNVPWSXSA-K
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable